Přejít k obsahu
229415
Aluminum nitrate nonahydrate
99.997% trace metals basis
Synonyma:
Aluminium nitrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Al(NO3)3 · 9H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
375.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-751-8
MDL number:
Assay:
99.997% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
Solubility:
ethanol: very soluble(lit.)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.997% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: aluminum
impurities
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
135 °C (lit.)
mp
73 °C (lit.)
solubility
ethanol: very soluble(lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Aluminum nitrate nonahydrate is a crystalline aluminum salt of nitric acid primarily used as a catalyst in manufacturing petroleum products, including gasoline and other fuels. It is also used in the production of aluminum oxide and the fabrication of cathode material for lithium-ion batteries.
Application
Aluminum nitrate nonahydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • AlF3-coated LiCoO2, which is used to prepare a blend composite cathode with Li [Ni1/3Co1/3Mn1/3] O2 for Li-ion batteries.
  • Disperse alumina.
  • Alumina gel by sol-gel method and pure gamma alumina by hydrolysis.
  • Nanocrystalline ZnAl2O4 by hydrothermal method.
  • Magnesium aluminum layered hydroxides which are applicable as nanocontainers of corrosion inhibitors for protective organic coatings.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum nitrate nonahydrate
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)