Merck
227722
Silver hexafluorophosphate
98%, solid
Synonyma:
Silver(I) hexafluorophosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
AgPF6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
252.83
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
247-428-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Silver hexafluorophosphate, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
mp
102 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Ag+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
InChI key
SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Silver hexafluorophosphate can be used as a catalyst for the sulfimidation, hydrogenation of aldehydes to alcohols, and hydroacyloxylation of alkynes with carboxylic acids.
Application
Used to prepare silver 3,3′-dicyanodiphenylacetylene coordination networks for study of the effect of ligands on network structure toward the goal of engineering novel materials. Preparation of supramolecular networks of Ag(I) complexes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver hexafluorophosphate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)