Přejít k obsahu
227412
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
97%
Synonyma:
N,N-Dimethylneopentanediamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
258-501-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4355 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
InChI key
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
General description
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
Piktogramy
FlameCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
96.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
36 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)