Přeskočit na
226491
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
greener alternative
Ekologičtější alternativa
technical grade
Synonyma:
tert-Octyl isocyanide, Walborsky’s reagent
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 390,00 Kč
2 542,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-577-8
Beilstein/REAXYS Number:
2076559
MDL number:
2 542,50 Kč
Ceníková cena3 390,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
greener alternative product score
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isonitrile
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
InChI key
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and Auxiliaries”, “Enhanced Energy Efficiency” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide was used in the synthesis of substituted furans and imides.
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)