Merck
222941
4-Iodobenzenesulfonyl chloride
95%
Synonyma:
Pipsyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
IC6H4SO2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
302.52
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-686-9
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
mp
80-82 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
functional group
iodo
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClIO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
InChI key
POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
General description
The reaction of 4-iodobenzenesulfonyl chloride (pipsyl chloride) with peptides under various conditions has been studied.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)