Merck
221600
4-Phenylsemicarbazide hydrochloride
99%
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5NHCONHNH2·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
187.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-628-7
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
215-217 °C (lit.)
solubility
alcohol: freely soluble, water: freely soluble
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
Cl.NNC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O.ClH/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11);1H
InChI key
BNXHWDWODIHJEH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Phenylsemicarbazide hydrochloride was used in the experiment to study whether i) [U-14C]palmitate and[2-14C]palmitate are metabolized to ketone bodies and ii) free glycerol was used as an energy source by the tissue from ketotic and normal sheep.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)