Merck
219797
2-Hydroxybenzotrifluoride
97%
Synonyma:
α,α,α-Trifluoro-o-cresol, 2-Trifluoromethylphenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3C6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-148-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
97%
form
solid
bp
147-148 °C (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Oc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
InChI key
ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxybenzotrifluoride was used to investigate the self-aggregation of polyanion-containing cinnamoyl group with diazoresin (DR) to form stable covalent ultrathin film by UV irradiation.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)