Přeskočit na
214736
Xylenes
reagent grade
Synonyma:
Xylene mixture of isomers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 910,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
106.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
215-535-7
MDL number:
Assay:
≥75.0% (xylenes isomers)
Grade:
reagent grade
Bp:
137-140 °C (lit.)
Vapor pressure:
18 mmHg ( 37.7 °C)
1 910,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Tato položka podléhá spotřební dani. Zkontrolujte nákupní košík, abyste zjistili další podrobné informace. 
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
reagent grade
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥75.0% (xylenes isomers)
form
liquid
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤25% ethylbenzene
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Xylenes is the mixture of isomeric ortho-, meta- and para-forms of xylene. Its dispersed emission and time of flight mass spectra has been reported. Transitions from S1 ↔ S0 states have been found to be within the range of 100cm-1 and were reported to be arising due to the internal rotation of ring methyl groups. Time-resolvedin situ FTIR spectroscopic and gas chromatographic studies have been carried out to study its diffusion coefficients, adsorption rates and isomerization efficacy over HSZM-5 surfaces.
Application
Xylenes may be employed in chloramphenicol acetyltransferase (CAT) assay to evaluate the CAT gene expression.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
534056XX0060
Xylenes reagent grade
Sigma-Aldrich
214736
Xylenes
Xylenes histological grade
Sigma-Aldrich
534056
Xylenes
Xylenes Histology
Supelco
XX0060
Xylenes
assay
≥75.0% (xylenes isomers)
assay
≥75.0% (xylenes isomers)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
form
liquid
form
-
form
liquid
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.), ~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylenes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. hello we would like to enquire if this grade of xylene (CAS 1330-20-7) is equivelant to the grade BS 458:1963
    1 answer
    1. This product is not BS 458:1963 grade. Currently, British Standard grade products are not available.
      Helpful?
  4. Does Xylenes have a shelf life
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.