Merck
213969
(−)-Diethyl D-tartrate
≥99%
Synonyma:
D-(−)-Tartaric acid diethyl ester
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCCH(OH)CH(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.19
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-458-8
Beilstein/REAXYS Number:
1727143
MDL number:
Assay:
≥99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
optical activity
[α]23/D −8.5°, neat
optical purity
ee: ≥99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
162 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.205 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChI key
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Application
(-)-Diethyl D-tartrate can be used as a starting material in the synthesis of bioactive compounds such as (-)-kumausallene, syringolide 2 and (+)-exo-brevicomin.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)