Merck
211311
Methyl-p-benzoquinone
98%
Synonyma:
p-Toluquinone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H3(=O)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.12
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-056-2
Beilstein/REAXYS Number:
471387
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
66-67 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl-p-benzoquinone (MBQ) can be used as a coating that forms an interface between the electrode and lithium (Li) electrolyte for the fabrication of redox flow batteries. It can be reduced during positive electrospray ionization mass spectroscopy (ESI MS) and can be potentially used during corona discharge.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl-p-benzoquinone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)