Merck
206563
3-Iodobenzotrifluoride
98%
Synonyma:
3-Iodo-α,α,α-trifluorotoluene
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
IC6H4CF3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
272.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-934-7
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
82-82.5 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.887 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, iodo
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H
InChI key
IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
General description
Sonogashira coupling reaction between 3-iodobenzotrifluoride and phenylacetylene using a palladium system has been reported.
Application
3-Iodobenzotrifluoride was used in the preparation of zinc 5,10,15,20-tetrakis(3-(trifluoromethyl)phenylethynyl)porphyrin.
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)