Merck
205818
Sodium tetrachloropalladate(II)
98%
Synonyma:
Palladium(II) sodium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Na2PdCl4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-502-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder and chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder and chunks
reaction suitability
core: sodium
SMILES string
[Na+].[Na+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI key
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
Application
Sodium tetrachloropalladate(II)[Na2PdCl4] was used to prepared palladium nanospheres, hollow nanopheres and hollow AuxPdY alloy nanoparticles. Na2PdCl4 maybe used in the electroless coating on mild steel and to prepare ion associate cetyltrimethylammonium-tetrachloropalladate which is consequently used to modify carbon based electrodes for better sensitivity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetrachloropalladate(II)
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1A
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)