Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 270,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH2CH=C(Cl)CH2-]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
6 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
form
chunks
viscosity
40, Mooney(lit.)
transition temp
Tg −48 °C
density
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=C)C=C
InChI
1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2
InChI key
YACLQRRMGMJLJV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| viscosity 40, Mooney(lit.) | viscosity 35-50 cP(25 °C)(lit.) | viscosity - | viscosity 0.40 dL/g |
| form chunks | form chunks | form chunks | form chunks |
| density 1.23 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| transition temp Tg −48 °C | transition temp Tg (DSC) 37-39 °C, Tg 37-39 °C (DSC) | transition temp Tg (DSC) 41 °C (onset) | transition temp - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polychloroprene
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
![Poly[(o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde] average Mn ~870](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/492/686/3e332037-f67b-49a2-8326-268fc7b0b900/640/3e332037-f67b-49a2-8326-268fc7b0b900.png)