Merck
205176
Praseodymium(III,IV) oxide
99.9% trace metals basis
Synonyma:
Hexapraseodymium undecaoxide, Praseodymium oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Pr6O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1021.44
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
234-857-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Pr₆O₁₁
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: praseodymium
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
photonic precursors
SMILES string
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
InChI key
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Features and Benefits
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)