Merck
204560
Terbium(III) chloride hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyma:
Terbium trichloride hexahydrate, Terbium(3+) trichloride hexahydrate, Trichloroterbium hexahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
TbCl3 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
373.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-132-4
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
impurities
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terbium(III) chloride hexahydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)