Přejít k obsahu
204358
Sand, white quartz
≥99.995% trace metals basis
Synonyma:
Quartz, Silicon dioxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
SiO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
238-878-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.995% trace metals basis
form
powder
composition
SiO2
reaction suitability
core: silicon
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
May contain adsorbed H2O and CO2 which is removable by calcining at >900°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sand, white quartz
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)