Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 270,00 Kč 1 702,50 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC6H3(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-888-9
Beilstein/REAXYS Number:
2209642
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
1 702,50 Kč
Ceníková cena2 270,00 KčUložit 25 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
147-150 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid was used as internal standard during the simultaneous quantification of acetylsalicylic acid and its metabolite salicylic acid in human plasma by high-performance liquid chromatography[1]. It was used in large-scale synthesis of 7-methoxy-3(2H)-benzofuranone.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 147-150 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) | mp 200-209 °C | mp 234-238 °C |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid | functional group bromo, carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?