Merck
196371
4-Bromo-2,6-xylenol
97%
Synonyma:
4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrC6H2(CH3)2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-153-1
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
74-78 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Iodine initiated polymerization of 4-bromo-2,6-xylenol in tetrahydrofuran solution has been investigated. 4-Bromo-2,6-xylenol on bromination in chloroform or carbobn tetrachloride yields 3,4-dibromo-2,6-xylenol and 3,4,5-tribromo-2,6-xylenol.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)