Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 030,00 Kč |
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 310,00 Kč |
O této položce
1 030,00 Kč
Quality Segment
assay
98%
form
powder
bp
210-212 °C/12 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) |
| bp 210-212 °C/12 mmHg (lit.) | bp 210-212 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| form powder | form - | form - | form - |
| mp 80-82 °C (lit.) | mp 80-82 °C (lit.) | mp 140-146 °C | mp 97-99 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methyl-1H-benzotriazole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?