Merck
196231
4-Phenylcyclohexanone
≥98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5C6H9(=O)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-517-0
Beilstein/REAXYS Number:
2045904
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
mp
73-77 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI key
YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Phenylcyclohexanone undergoes Ruthenium-catalyzed reaction with tributylamine to yield 2-butyl-4-phenylcyclohexanone and 2,6-dibutyl-4-phenylcyclohexanone. Wittig reaction of 4-phenylcyclohexanone with (carbethoxymethylene)triphenylphosphorane under microwave irradiation has been investigated.
Application
4-Phenylcyclohexanone was used in the preparation of new cardo diamine monomer, 1,1-bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]-4-phenylcyclohexane bearing a 4-phenylcyclohexylidene unit.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)