Merck
189316
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol
99%
Synonyma:
2-Chloromethyl-2-methyl-1-propanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2C(CH3)2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-488-9
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
87 °C/35 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(CO)CCl
InChI
1S/C5H11ClO/c1-5(2,3-6)4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
CAZPRAORHCOIHC-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol undergoes oxidation with pyridinium chlorochromate to yield 3-chloro-2,2-dimethylpropanal which spontaneously trimerizes to s-trioxane.
Application
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol has been used in combinatorial preparation of new aroma-impact compounds such as polyfunctional thiols.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)