Merck
18265
(3-Bromopropyl)trimethoxysilane
≥97.0%
Synonyma:
γ-Bromopropyltrimethoxysilane, 1-Bromo-3-trimethoxysilylpropane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H15BrO3Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
243.17
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-453-4
Beilstein/REAXYS Number:
4952577
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
bp
130 °C/45 mmHg (lit.)
density
1.298 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
CO[Si](CCCBr)(OC)OC
InChI
1S/C6H15BrO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI key
GLISZRPOUBOZDL-UHFFFAOYSA-N
General description
3-bromopropyl trimethoxysilane is a bromo silane. It is popularly used as a silane coupling agent.
Application
3-bromopropyl trimethoxysilane (BPTS) acted as initiating sites for functionalization magnetite (Fe3O4) nanoparticles.{31} A study reports the role of BPTS in attaching a polyelectrolyte to an inorganic alumina substrate during the fabrication of a polymeric humidity sensor.{32}
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)