Merck
182338
Poly(octadecyl methacrylate) solution
average Mw ~170,000 by GPC, in toluene
Synonyma:
Poly(octadecyl methacrylate), Poly(stearyl methacrylate)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C22H42O2)n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
mol wt
average Mw ~170,000 by GPC
concentration
in toluene, 30-35 wt. % (in toluene)
weight
Unit weight does not include weight of solvent.
transition temp
Tg −100 °C, Tm 37.5 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C22H42O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-22(23)21(2)3/h2,4-20H2,1,3H3
InChI key
HMZGPNHSPWNGEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(octadecyl methacrylate) may be used to prepare block copolymers to form molecular brushes.
Other Notes
Unit weight does not include weight of solvent.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
39.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
4.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-88-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)