Merck
181145
Nylon 6/12
pellets, 2 mm
Synonyma:
Hexamethylenediamine-1,12-dodecanedioic acid polymer, Poly(hexamethylene dodecanediamide)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
pellets
Quality Segment
feature
hydrophobic
particle size
2 mm
mp
218 °C (lit.)
transition temp
Tm 218 °C, Tg 46 °C
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
InChI key
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)