Přejít k obsahu
177148
3-Quinolinecarboxylic acid
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-337-3
Beilstein/REAXYS Number:
126542
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
277-280 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
General description
The antibacterial activity of 3-quinolinecarboxylic acid derivatives were evaluated.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)