Přejít k obsahu
176877
Phthalan
97%
Synonyma:
o-Xylylene oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H8O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-815-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1OCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h1-4H,5-6H2
InChI key
SFLGSKRGOWRGBR-UHFFFAOYSA-N
Application
Phthalan was used in the synthesis of functionalised benzylic alcohols.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
145.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
63 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)