Přeskočit na
17308
N,N-Dimethylacetamide
suitable for peptide synthesis, ≥99.8% (GC)
Synonyma:
DMA, DMAc, Dimethylacetamide
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 110,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 340,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CON(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
87.12
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-826-4
Beilstein/REAXYS Number:
1737614
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
164.5-166 °C (lit.)
Vapor pressure:
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
4 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F, 11.5 %, 160 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.02% water
refractive index
n20/D 1.437 (lit.), n20/D 1.438
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
in accordance for amine test
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethylacetamide (DMA) can be used as a solvent in peptide synthesis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
185884D137510270555
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99.9%
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
autoignition temp.
914 °F
autoignition temp.
914 °F
autoignition temp.
914 °F
bp
164.5-166 °C (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
127-19-5
CAS No.
127-19-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)