Přejít k obsahu
168653
2-(Methylthio)benzothiazole
97%
Synonyma:
2-(Methylmercapto)benzothiazole, 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole, 2-Methylsulfanyl-1,3-benzothiazole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7NS2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-417-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
43-46 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS2/c1-10-8-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3
InChI key
UTBVIMLZIRIFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(Methylthio)benzothiazole is the degradation product of 2-(thiocyanomethylthio)benzothiazole, a biocide used in the leather, pulp and paper industries.
Application
2-(Methylthio)benzothiazole was used in trace determination of polar 1H-benzotriazoles and benzothiazoles in drinking and surface water by liquid chromatography-electrospray mass spectrometry.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)