Merck
160458
N,N′-(1,3-Phenylene)dimaleimide
97%
Synonyma:
1,1′-(1,3-Phenylene)bis[1H -pyrrole-2,5-dione], 1,3-Bismaleimidobenzene, 1,3-Phenylenebismaleimide, 1-[3-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione, N ,N ′-1,3-Phenylenebismaleimide, N ,N -m -Phenylene dimaleimide, m -Phenylenebismaleimide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H8N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
221-112-8
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
198-201 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2cccc(c2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-4-5-12(18)15(11)9-2-1-3-10(8-9)16-13(19)6-7-14(16)20/h1-8H
InChI key
IPJGAEWUPXWFPL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)