Merck
15879
Octaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonyma:
PED-diol (n=8)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO(CH2CH2O)8H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
370.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161502
EC Number:
225-856-4
MDL number:
Assay:
≥95% (oligomer purity)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (oligomer purity)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O9/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h17-18H,1-16H2
InChI key
GLZWNFNQMJAZGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Octaethylene glycol also known as PED-diol (n=8), is a cross linking reagent commonly used in organic synthesis.
Application
Octaethylene glycol is used as a cross-linking reagent to produce cyclic octaethylene glycol 5-nitroisophthalate. It serves as a starting material for synthesizing heterobifunctionalized clickable oligo(ethylene glycol) linkers and supramolecular polymers.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)