Merck
15469
Boc-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyma:
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-L-homophenylalanine
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2CH2CH[NHCOOC(CH3)3]COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
279.33
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3653506
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-80 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)