Merck
154377
2-Benzofuranyl methyl ketone
99%
Synonyma:
2-Acetylbenzofuran
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-706-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
110-113 °C/3 mmHg (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
InChI key
YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Microwave assisted Claisen-Schmidt condensation of 2-acetylbenzofuran was studied.
Application
2-Benzofuranyl methyl ketone ( 2-Acetylbenzofuran) has been used to synthesize many benzofuran derivatives. It is also used to prepare fluorinated chalcones.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)