Merck
154369
2,6-Pyridinedimethanol
98%
Synonyma:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-803-0
Beilstein/REAXYS Number:
116016
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
manufacturer/tradename
ECACC
mp
112-114 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-3,9-10H,4-5H2
InChI key
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Pyridinedimethanol can be used as a ligand to synthesize a variety of metal complexes and catalysts. It can also be used as a reactant to prepare Fe(III) complexes [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) and [Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)).
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)