Merck
150339
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
99%
Synonyma:
2-Chloronicotinic acid
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4ClNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-937-0
Beilstein/REAXYS Number:
119023
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
176-178 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid was used in the preparation of 2-pyridyl 2-chloropyridine-3-carboxylate.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)