Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 130,00 Kč |
O této položce
4 130,00 Kč
Název produktu
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol1, 800
Quality Segment
mol wt
Mr ~900
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| mol wt Mr ~900 | mol wt - | mol wt average Mn ~600 | mol wt Mn 446 |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?