Merck
143456
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
95%
Synonyma:
(5-Chlorothiazol-2-yl)amine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H3ClN2S · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
259-680-4
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
mp
164-167 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cl[H].Nc1ncc(Cl)s1
InChI
1S/C3H3ClN2S.ClH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
InChI key
GTMGFQYVLSQTKP-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride was used as starting reagent in the synthesis of 2-chloro-6-methylimidazo[2,1-b]thiazole.
  • Reactant for preparation of biologically active thiazole derivatives
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)