Merck
139564
1,2,7,8-Diepoxyoctane
97%
Synonyma:
1,7-Octadiene bisoxide, 1,7-Octadiene diepoxide, 2,2′-(1,4-Butanediyl)bis[oxirane]
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H14O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
219-375-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(CCC1CO1)CC2CO2
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Removal of GenX by APTES functionalized diepoxyoctane cross-linked chitosan beads: Cross-linked and aminated chitosan beads were synthesized using 1,2:7,8-diepoxyoctane and 3-aminopropyl triethoxysilane. These beads were studied for their efficiency in removing GenX, a problematic environmental pollutant, demonstrating a potential application in water treatment technologies (M Vakili, F Gholami, HM Zwain, W Wang… - Journal of …, 2023 - Elsevier).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,7,8-Diepoxyoctane
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)