Přejít k obsahu
13954
Benzyltributylammonium bromide
≥99.0%, solid
Synonyma:
Benzyltri-n-butylammonium bromide, Tributylbenzylammonium bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2N(Br)(CH2CH2CH2CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
356.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
246-819-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3776294
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Benzyltributylammonium bromide, ≥99.0%
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
169-175 °C
SMILES string
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.BrH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UDYGXWPMSJPFDG-UHFFFAOYSA-M
Application
Benzyltributylammonium bromide can be used:
  • As a phase transfer catalyst in the isomerization reactions of cis-4-formyl-2-azetidinones.
  • As a hydrogen-bond acceptor in the preparation of deep eutectic solvents, which are used in the isolation of lysozyme from the chicken egg white.
  • In the phase transfer glycosylation of novobiocin to yield glucosyl-novobiocin.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)