Přejít k obsahu
133108
Propyl acetate
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOCH2CH2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.13
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39022103
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
203-686-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1740764
Assay:
99%
Bp:
102 °C (lit.)
Vapor pressure:
25 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
1.7 %, 37 °F, 8 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Identification and biotransformation analysis of volatile markers during the early stage of Salmonella contamination in chicken.: This study highlights the role of propyl acetate in identifying volatile organic compounds as markers for early Salmonella contamination in poultry products, using sophisticated analytical techniques to ensure food safety (Wang et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl acetate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
53.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
11.8 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)