Přejít k obsahu
130443
2-Furoic hydrazide
98%
Synonyma:
2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-046-2
Beilstein/REAXYS Number:
114435
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
77-79 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H6N2O2/c6-7-5(8)4-2-1-3-9-4/h1-3H,6H2,(H,7,8)
InChI key
SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Furoic hydrazide (2-Furoylhydrazine) was used to study the Fourier transform infrared spectra, 1H NMR and 13C NMR spectra. It was also used as a reagent for determination of carbohydrates.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)