Merck
130060
4-Methyl-3-thiosemicarbazide
95%
Synonyma:
N-Methylhydrazinecarbothioamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3NHCSNHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-563-2
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
95%
form
solid
mp
135-138 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine, thiourea
SMILES string
CNC(=S)NN
InChI
1S/C2H7N3S/c1-4-2(6)5-3/h3H2,1H3,(H2,4,5,6)
InChI key
PTVZQOAHCSKAAS-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-3-thiosemicarbazide is a subject of considerable pharmacological interest owing to its wide range of biological effects.
Application
4-Methyl-3-thiosemicarbazide was used in the analysis of electronic features of sulfur-using, high-resolution, low-temperature X-ray diffraction datasets.
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)