Merck
129453
3-Indoleacetonitrile
98%
Synonyma:
(3-Indolyl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)indole, IAN, Indolylacetonitrile, NSC 523272
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-232-1
Beilstein/REAXYS Number:
125488
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
157-160 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
InChI key
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Indoleacetonitrile (Indolylacetonitrile) is a light-induced auxin-inhibitory substance that is isolated from light-grown cabbage (Brassica olearea L.) shoots. It inhibits the biofilm formation of both E. coli O157:H7 and P. aeruginosa without affecting its growth.
Application
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Histone deacetylase inhibitors
  • Potential kinase inhibitors
  • Kv7/KCNQ potassium channel activators
  • Kinesin-Specific MKLP-2 Inhibitor
  • Pesticides
  • Potential PET cancer imaging agents
  • Agonists of the Farnesoid X Receptor (FXR) as atherosclerosis treatment
  • Butyrylcholinesterase inhibitors
  • Necroptosis inhibitors
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)