Merck
127671
3-Aminobenzoic acid
98%, for peptide synthesis
Synonyma:
3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, m-Aminobenzoic acid, Aniline-3-carboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
202-724-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471603
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3-Aminobenzoic acid, 98%
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
178-180 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Aminobenzoic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)