Merck
126527
2,6-Dimethylmorpholine
97%
Synonyma:
2,6-Dimethylmorpholine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
115.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-509-3
Beilstein/REAXYS Number:
103036
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CC1CNCC(C)O1
InChI
1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Application
cis-2,6-Dimethylmorpholine (DMMP) has been used in the preparation of microporous material composed of hybrid T2 and T3 supertetrahedral clusters.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
118.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
48 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)