Merck
125482
cis-Cyclooctene
contains 100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant, 95%
Synonyma:
(Z)-Cyclooctene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H14
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-243-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
contains
100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCC=CCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2H,3-8H2/b2-1-
InChI key
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
General description
cis-Cyclooctene undergoes addition reaction with carbon tetrachloride catalyzed by dichlorotris(triphenylphosphine) ruthenium(II) to yield 1-chloro-4-(trichloromethyl) cyclooctane (1,4-adduct). It undergoes epoxidation catalyzed by molybdenum oxide nanoparticles incorporated in a mesoporous silica shell coated on dense silica-coated magnetite nanoparticles.
Application
cis-Cyclooctene has been used to study the alkenes chemisorbed on silicon(100) by scanning tunneling microscopy.
Other Notes
Contains cyclooctane
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)