Merck
119792
Podocarpic acid
98%
Synonyma:
(+)-Podocarpic acid, (1S)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-hydroxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, (1S,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-hydroxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, Podocarpic acid (resin acid)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H22O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
274.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
227-706-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +133°, c = 4 in ethanol
mp
193-196 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H][C@@]12CCc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCC[C@]2(C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22O3/c1-16-8-3-9-17(2,15(19)20)14(16)7-5-11-4-6-12(18)10-13(11)16/h4,6,10,14,18H,3,5,7-9H2,1-2H3,(H,19,20)/t14-,16-,17+/m1/s1
InChI key
VJILEYKNALCDDV-OIISXLGYSA-N
Gene Information
human ... TNF(7124)
Application
  • (+)-Podocarpic acid as chiral template in the synthesis of aphidicolane, stemodane and stemarane diterpenoids: This article reviews the use of (+)-podocarpic acid in the synthesis of various diterpenoids, showcasing its utility in complex organic syntheses (La Bella et al., 2016).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)