Merck
11378
1-Aza-12-crown-4
≥97.0%
Synonyma:
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H17NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.23
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-549-0
Beilstein/REAXYS Number:
4175236
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
flakes
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
flakes
reaction suitability
core: crown ether
bp
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C
functional group
ether
SMILES string
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
InChI key
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Synthesis of lariat ether derivatives
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)