Přejít k obsahu
113379
Chloro(dimethyl)phenylsilane
98%
Synonyma:
DMPSCl, Dimethylphenylchlorosilane, Dimethylphenylsilylchloride, Phenyldimethylchlorosilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5Si(CH3)2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.71
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-193-0
Beilstein/REAXYS Number:
606292
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI key
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a synthesis of enantioenriched allenylsilanes via an ortho-ester Claisen rearrangement of chiral, silylpropargylic alcohols.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)