Merck
110752
Ethylcyclopentane
98%
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C5H9C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-686-1
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
72.8 mmHg ( 37.7 °C)
assay
98%
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
6.7 %
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
density
0.763 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1CCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
IFTRQJLVEBNKJK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)