Merck
10879
1,1,3-Trichloroacetone
Wacker Chemie AG, ≥86.5% (GC)
Synonyma:
TCA, 1,1,3-Trichloro-2-propanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(Cl)2CHCOCH2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.41
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1746647
Assay:
≥86.5% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥86.5% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
bp
88-90 °C/76 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.512 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
ClCC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H3Cl3O/c4-1-2(7)3(5)6/h3H,1H2
InChI key
ZWILTCXCTVMANU-UHFFFAOYSA-N
General description
1,1,3-Trichloroacetone is direct-acting mutagens in the Ames/Salmonella assay. It is precursor for the generation of 1,3-dihalo oxyallyl intermediates, which undergo [4 + 3] cycloadditions with a host of 1,3-diene systems.
Application
1,1,3-Trichloroacetone was used in base-induced solvolyses of [3.2.1]Bicyclic α,α′-dichloro ketones.
Other Notes
prices for bulk quantities on request
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
534-07-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)